Learn More
GALM Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18608274 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
18608274 50 μg 50 microlitros
18642912 100 μg 100 microlitros
2 options
Código de producto. 18608274
Marca: Novus Biologicals NBP29720650ul
Rabbit Polyclonal Antibody
GALM Polyclonal antibody specifically detects GALM in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno GALM
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000
Formulación PBS (pH 7.0)
Alias de gen aldose 1-epimerase, BLOCK 25, EC 5.1.3.3, galactomutarotase, Galactose mutarotase, galactose mutarotase (aldose 1-epimerase), IBD1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human GALM fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 130589
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG