Learn More
Novus Biologicals™ Gallbladder Tissue Slides (Adenocarcinoma)- Paraffin
Código de producto. 18652531 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 portaobjetos
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
18652531 5 portaobjetos paquete de 5
1 options
Código de producto. 18652531
Marca: Novus Biologicals™ NBP277903
Tissue Slides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 5 portaobjetos
Para utilizar con (aplicación) Immunohistochemistry (IHC), Immunohistochemistry (Paraffin), ISH, Dual RNAScope ISH-IHC
Especie Human
Especificidad de diana Gallbladder
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.