missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Galectin-9 Antibody (RG9-35) - Chimeric - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18613519 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.2 mg
Tamaño de la unidad:
0.20 miligramo
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18613519 0.2 mg 0.20 miligramo
18693707 0.025 mg 25 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18613519

Marca: Novus Biologicals NBP3090320.2mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Galectin-9 Monoclonal antibody specifically detects Galectin-9 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Neutralization, Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Galectin-9
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunofluorescence, Neutralization, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon RG9-35
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS
Alias de gen ecalectin, Gal-9, galectin 9, galectin-9, HUAT, lectin, galactoside-binding, soluble, 9, LGALS9A, MGC117375, MGC125973, MGC125974, Tumor antigen HOM-HD-21, urate transporter/channel protein
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was raised by immunising rats with recombinant mouse galectin-9.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.2 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Myeloid derived Suppressor Cell, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3965
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.