missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Galectin-9 Antibody (OTI1D12), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18104832 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18104832 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18104832

Marca: Novus Biologicals NBP271132AF488

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Galectin-9 Monoclonal specifically detects Galectin-9 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Product Image.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Galectin-9
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1D12
Conjugado Alexa Fluor 488
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen ecalectin, Gal-9, galectin 9, galectin-9, HUAT, lectin, galactoside-binding, soluble, 9, LGALS9A, MGC117375, MGC125973, MGC125974, Tumor antigen HOM-HD-21, urate transporter/channel protein
Símbolos de los genes LGALS9
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human Galectin-9 (NP_002299) produced in HEK293T cells.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Myeloid derived Suppressor Cell, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3965.0
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.