missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
Galectin-9 Monoclonal antibody specifically detects Galectin-9 in Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry, Flow Cytometry, CyTOF
Spezifikation
Spezifikation
| Antígeno | Galectin-9 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Flow Cytometry, CyTOF |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 766428 |
| Conjugado | Alexa Fluor 594 |
| Dilución | Immunohistochemistry, Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | ecalectin, Gal-9, galectin 9, galectin-9, HUAT, lectin, galactoside-binding, soluble, 9, LGALS9A, MGC117375, MGC125973, MGC125974, Tumor antigen HOM-HD-21, urate transporter/channel protein |
| Especie del huésped | Rat |
| Inmunógeno | E. coli-derived recombinant mouse Galectin-9 (short isoform), Ala2-Thr322, Accession # O08573-2 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?