Learn More
Galectin-8 Antibody (3E5), Novus Biologicals™
Código de producto. 18398717 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.01 miligramo
18398717 0.1 mg 0.01 miligramo
1 options
Código de producto. 18398717 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor H00003964M01
Mouse Monoclonal Antibody
Galectin-8 Monoclonal antibody specifically detects Galectin-8 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Galectin-8
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 3E5
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500, ELISA
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
N.º de referencia del gen AAH15818
Alias de gen Gal-8, galectin 8, galectin-8, galectin-8g, lectin, galactoside-binding, soluble, 8, PCTA1, PCTA-1Po66 carbohydrate-binding protein, Po66 carbohydrate binding protein, Po66-CBP, Prostate carcinoma tumor antigen 1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno LGALS8 (AAH15818, 1 a.a. ~ 358 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. MLSLNNLQNIIYNPVIPYVGTIPDQLDPGTLIVICGHVPSDADRFQVDLQNGSSVKPRADVAFHFNPRFKRAGCIVCNTLINEKWGREEITYDTPFKREKSFEIVIMVLKDKFQVAVNGKHTLLYGHRIGPEKIDTLGIYGKVNIHSIGFSFSSDLQSTQASSLELTEISRENVPKSGTPQLPSNRGGDISKIAPRTVYTKSKDSTVNHTLTCTKIPPMNYVSKSLPFAARLNTPMGPGRTVVVKGEVNANAKSFNVDLLAGKSKDIALHLNPRLNIKAFVRNSFLQESWGEEERNITSFPFSPGMYFEMIIYCDVREFKVAVNGVHSLEYKHRFKELSSIDTLEINGDIHLLEVRSW
Método de purificación IgG purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Biology, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3964
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ