Learn More
Galectin-4 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18670497 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
25 μL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
18670497 25 μL 25 microlitros
18659878 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Código de producto. 18670497
Marca: Novus Biologicals NBP24860725ul
Rabbit Polyclonal Antibody
Galectin-4 Polyclonal antibody specifically detects Galectin-4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Galectin-4
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry 1:500 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000
Formulación PBS (pH 7.2), 40% Glycerol
Alias de gen Antigen NY-CO-27, gal-4, GAL4, galectin 4, galectin-4, L-36 lactose-binding protein, L36LBP, Lactose-binding lectin 4, lectin, galactoside-binding, soluble, 4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: IALHINPRMGNGTVVRNSLLNGSWGSEEKKITHNPFGPGQFFDLSIRCGLDRFKVYANGQHLFDFAHRLSAFQRVDTLEIQGDV
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3960
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG