Learn More
Galectin-3BP/MAC-2BP/LGALS3BP Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Novus Biologicals™
Código de producto. 18042076 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
18042076 20 μL 20 microlitros
18362146 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 18042076
Marca: Novus Biologicals NBP30377720UL
Rabbit Polyclonal Antibody
Galectin-3BP/MAC-2BP/LGALS3BP Polyclonal specifically detects Galectin-3BP/MAC-2BP/LGALS3BP in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Galectin-3BP/MAC-2BP/LGALS3BP
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Alias de gen 90K, Basement membrane autoantigen p105, BTBD17B, galectin-3-binding protein, L3 antigen, Lectin galactoside-binding soluble 3-binding protein, lectin, galactoside-binding, soluble, 3 binding protein, M2BP, Mac-2 BP, Mac-2-binding protein, MAC2BP, MAC-2-BP, serum protein 90K, Tumor-associated antigen 90K
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 6-221 of human Galectin-3BP/MAC-2BP/LGALS3BP (NP_005558.1).
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3959
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG