missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Galectin-3BP/MAC-2BP/LGALS3BP Antibody, Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™

Código de producto. 18582670 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18582670 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18582670

Marca: Novus Biologicals NBP297200AF532

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Galectin-3BP/MAC-2BP/LGALS3BP Polyclonal antibody specifically detects Galectin-3BP/MAC-2BP/LGALS3BP in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antígeno Galectin-3BP/MAC-2BP/LGALS3BP
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 532
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen 90K, Basement membrane autoantigen p105, BTBD17B, galectin-3-binding protein, L3 antigen, Lectin galactoside-binding soluble 3-binding protein, lectin, galactoside-binding, soluble, 3 binding protein, M2BP, Mac-2 BP, Mac-2-binding protein, MAC2BP, MAC-2-BP, serum protein 90K, Tumor-associated antigen 90K
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human Galectin-3BP/MAC-2BP/LGALS3BP fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3959
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.