missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Galectin-3 Antibody (A3A12), PE/Cy7, Novus Biologicals™

Código de producto. 18247972 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18247972 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18247972

Marca: Novus Biologicals NB300538PECY7

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Galectin-3 Monoclonal specifically detects Galectin-3 in Human, Mouse, Rat, Rabbit samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Galectin-3
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon A3A12
Conjugado PE-Cyanine7
Dilución Flow Cytometry
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen Carbohydrate-binding protein 35, CBP 35,35 kDa lectin, Gal-3, galactin-3, Galactose-specific lectin 3, Galactoside-binding protein, GALBPCBP35, galectin-3, GALIG, IgE-binding protein, L31, L-31, Laminin-binding protein, Lectin L-29, lectin, galactoside-binding, soluble, 3, LGALS2, MAC-2, Mac-2 antigen, MAC2GAL3
Símbolos de los genes LGALS3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant human galectin-3.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Apoptosis, Biologically Active Proteins, Cancer, Cellular Markers, Neuroscience, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3958.0
Especificidad de la prueba Galectin 3 (A3A12)
Especies diana Human, Mouse, Rat, Rabbit
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.