Learn More
Galectin-3 Antibody (A3A12) - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 18514921 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
18514921 0.025 mg 25 microgramos
1 options
Código de producto. 18514921
Marca: Novus Biologicals NB3005380.025mg
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 2 publications
Galectin-3 Monoclonal specifically detects Galectin-3 in Human, Mouse, Rat, Rabbit samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Galectin-3
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon A3A12
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 μg/mL, Flow Cytometry, ELISA 1:100 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 6 μg/mL, Immunohistochemistry-Frozen 6 μg/mL
N.º de referencia del gen P17931
Alias de gen Carbohydrate-binding protein 35, CBP 35,35 kDa lectin, Gal-3, galactin-3, Galactose-specific lectin 3, Galactoside-binding protein, GALBPCBP35, galectin-3, GALIG, IgE-binding protein, L31, L-31, Laminin-binding protein, Lectin L-29, lectin, galactoside-binding, soluble, 3, LGALS2, MAC-2, Mac-2 antigen, MAC2GAL3
Símbolos de los genes LGALS3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant human galectin-3.
Peso molecular del antígeno 26 kDa
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer, Cellular Markers, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3958
Especificidad de la prueba Galectin 3 (A3A12)
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only