missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Galectin 13 Antibody (PP13/8897), PerCP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18621895 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18621895 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18621895

Marca: Novus Biologicals NBP324020PCP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Galectin 13 Monoclonal antibody specifically detects Galectin 13 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Galectin 13
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon PP13/8897
Conjugado PerCP
Formulación PBS
Alias de gen beta-galactoside-binding lectin, EC 3.1.1.5, gal-13, GAL13, galectin-13, lectin, galactoside-binding, soluble, 13, PLAC8galectin 13, Placental protein 13, Placental tissue protein 13, PP13galactoside-binding soluble lectin 13
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human Galectin 13 protein fragment (aa1-139) (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 29124
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.