missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GALE Antibody (OTI1C4), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18122045 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18122045 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18122045

Marca: Novus Biologicals NBP270793AF594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

GALE Monoclonal specifically detects GALE in Human, Mouse, Rat, Canine, Primate, Monkey samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GALE
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1C4
Conjugado Alexa Fluor 594
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen EC 5.1.3, EC 5.1.3.2, FLJ95174, FLJ97302, Galactowaldenase, short chain dehydrogenase/reductase family 1E, member 1, UDP-, UDP galactose-4′-epimerase, UDP-galactose 4-epimerase, UDP-galactose-4-epimerase, UDP-glucose 4-epimerase
Símbolos de los genes GALE
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human GALE (NP_000394) produced in HEK293T cells.
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2582
Especies diana Human, Mouse, Rat, Canine, Primate, Monkey
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.