missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Galanin R1/GALR1 Antibody (613207) [Alexa Fluor™ 532], Novus Biologicals™

Código de producto. 18588864 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18588864 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18588864

Marca: Novus Biologicals FAB10353X

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Galanin R1/GALR1 Monoclonal antibody specifically detects Galanin R1/GALR1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Galanin R1/GALR1
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 613207
Conjugado Alexa Fluor 532
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen galanin receptor 1, galanin receptor type 1, GALNRGALNR1GAL1-R, GALR-1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NS0 mouse myeloma cell line transfected with human Galanin R1/GALR1, Accession # P47211
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2587
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.