missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Galanin Antibody (581403), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™

Código de producto. 30064188 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30064188 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30064188

Marca: Novus Biologicals FAB5854R

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Galanin Monoclonal antibody specifically detects Galanin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Flow Cytometry, CyTOF-reported
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Galanin
Aplicaciones Immunohistochemistry, Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 581403
Conjugado Alexa Fluor 647
Dilución Immunohistochemistry, Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-reported
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen GAL1, galanin, galanin prepropeptide, GALNgalanin-related peptide, GLNNgalanin-message-associated peptide, GMAP, MGC40167
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E.coli-derived recombinant human Galanin, Ala20-Ser123, Accession # P22466
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51083
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.