missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Galactosylceramidase/GALC Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18130512 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18130512 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18130512

Marca: Novus Biologicals NBP216578

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Galactosylceramidase/GALC Polyclonal specifically detects Galactosylceramidase/GALC in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Galactosylceramidase/GALC
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.42mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:3000, Immunohistochemistry 1:100-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:1000
Formulación 1XPBS, 20% Glycerol (pH7). with 0.025% Proclin 300
N.º de referencia del gen P54803
Alias de gen EC 3.2.1.46, galactocerebrosidase, Galactocerebroside beta-galactosidase, Galactosylceramidase, galactosylceramidase (Krabbe disease), Galactosylceramide beta-galactosidase, galactosylceraminidase, GALCERase
Símbolos de los genes GALC
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human Galactosylceramidase. The exact sequence is proprietary.
Peso molecular del antígeno 77 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2581
Especificidad de la prueba Human. Expected to cross react based on sequence identity: Dog (87%), Monkey (95%), Bovine (84%).
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.