Learn More
Novus Biologicals Galactosylceramidase/GALC Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18310649 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.01 miligramo
18310649 0.1 mg 0.01 miligramo
1 options
Código de producto. 18310649
Marca: Novus Biologicals H00002581D01P
Rabbit Polyclonal Antibody
Galactosylceramidase/GALC Polyclonal antibody specifically detects Galactosylceramidase/GALC in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Galactosylceramidase/GALC
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot
Formulación PBS (pH 7.4)
N.º de referencia del gen AAH36518.1
Alias de gen EC 3.2.1.46, galactocerebrosidase, Galactocerebroside beta-galactosidase, Galactosylceramidase, galactosylceramidase (Krabbe disease), Galactosylceramide beta-galactosidase, galactosylceraminidase, GALCERase
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno GALC (AAH36518.1, 1 a.a. - 669 a.a.) full-length human protein. MTAAAGSAGRAAVPLLLCALLAPGGAYVLDDSDGLGREFDGIGAVSGGGATSRLLVNYPEPYRSQILDYLFKPNFGASLHILKVEIGGDGQTTDGTEPSHMHYALDENYFRGYEWWLMKEAKKRNPNITLIGLPWSFPGWLGKGFDWPYVNLQLTAYYVVTWIVGAKRYHDLDIDYIGIWNERSYNANYIKILRKMLNYQGLQRVKIIASDNLWESISASMLLDAELFKVVDVIGAHYPGTHSAKDAKLTGKKLWSSEDFSTLNSDMGAGCWGRILNQNYINGYMTSTIAWNLVASYYEQLPYGRCGLMTAQEPWSGHYVVESPVWVSAHTTQFTQPGWYYLKTVGHLEKGGSYVALTDGLGNLTIIIETMSHKHSKCIRPFLPYFNVSQQFATFVLKGSFSEIPELQVWYTKLGKTSERFLFKQLDSLWLLDSDGSFTLSLHEDELFTLTTLTTGRKGSYPLPPKSQPFPSTYKDDFNVDYPFFSEAPNFADQTGVFEYFTNIEDPGEHHFTLRQVLNQRPITWAADASNTISIIGDYNWTNLTTKCDVYIETPDTGGVFIAGRVNKGGILIRSARGIFFWIFANGSYRVTGDLAGWIIYALGRVEVTAKKWYTLTLTIKGHFASGMLNDKSLWTDIPVNFPKNGWAAIGTHSFEFAQFDNFLVEATR
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cardiovascular Biology, Endocrinology, Neurodegeneration, Neuroscience, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2581
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG