missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
GAK Polyclonal antibody specifically detects GAK in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | GAK |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Conjugado | DyLight 550 |
| Dilución | Western Blot |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Inmunógeno | The immunogen this antibody was made to, maps to a region between residue 675 to 725 of human Cyclin G Associated Kinase using the numbering given in entry NP_005246.2 (GeneID 2580). |
| Cantidad | 0.1 mL |
| ID de gen (Entrez) | 2580 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?