Learn More
Gag polyprotein Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18614699 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
18614699 50 μg 50 microlitros
18657668 100 μg 100 microlitros
2 options
Código de producto. 18614699
Marca: Novus Biologicals NBP31274450ul
Rabbit Polyclonal Antibody
Gag polyprotein Polyclonal antibody specifically detects Gag polyprotein in Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Gag polyprotein
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000-1:5000, ELISA 1:5000-1:10000
Formulación 0.2 um filtered solution in PBS
Alias de gen Pr55Gag
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Gag polyprotein (Accession#: NP_057849.4; Pro588-Phe1027).
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG