Learn More
Siliciuro de gadolinio, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific™
Código de producto. 11333448
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11333448 2 g 2 g
11343448 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11333448 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 036356.04
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12134-75-7
Fórmula molecular GdH8Si2+3
Peso molecular (g/mol) 221.484
Número MDL MFCD00144382
Clave InChI AOLGUBMBPNHJFD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 71434213
Nombre IUPAC gadolinio(3+);silano
SMILES [SiH4].[SiH4].[Gd+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gadolinium silicide
Forma física Piezas de 6 mm y hacia abajo
Cantidad 2 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.42
Porcentaje de pureza 99.9%