Learn More
Gadolinio, solución estándar plasmática, Specpure™, Gd 10 000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
125.00€ - 426.00€
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11317937
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014373.AD |
50 mL |
125.00€
50 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11327937
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014373.AE |
100 mL |
164.00€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11450410
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014373.AP |
500 mL |
426.00€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
MFCD00011022 |
Especificaciones
Gadolinium, plasma standard solution | |
Gd 10,000μg/mL | |
UN3264 | |
Líquida |
Gd2O3 in 5% HNO3 | |
MFCD00011022 | |
Specpure™ |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H314
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
P234-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P390-P501c
H290-H314-H335.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:8; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:CORROSIVO LÍQUIDO, ACÍDICO, INORGÁNICO, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'einecsNumber' : 231-714-2
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only