Learn More
Óxido de gadolinio(III), 99,9 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3756641 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10067542 10 g Frasco de vidrio 10 g
10195900 25 g Frasco de vidrio 25 g
10127763 100 g Frasco de vidrio 100 g
3 options
Código de producto. 10067542
Marca: Thermo Scientific Acros 315510100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 12064-62-9 | Gd2O3 | 362.50 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12064-62-9
Fórmula molecular Gd2O3
Peso molecular (g/mol) 362.50
Número MDL MFCD00011026
Clave InChI CMIHHWBVHJVIGI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo gadolinia, gadolinium oxide, gadolinium iii oxide, gadolinium trioxide, digadolinium trioxide, gadolinium sesquioxide, gadolinium 3+ oxide, unii-5480d0nhlj, gadolinium 3+ ; oxygen 2-, digadolinium 3+ ion trioxidandiide
PubChem CID 159427
SMILES [O--].[O--].[O--].[Gd+3].[Gd+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gadolinium(III) oxide
Punto de fusión 1900.0°C
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 10 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.90%
Fórmula lineal Gd2O3
Índice Merck 10, 4200
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in acids
Nombre IUPAC gadolinio(+);3+); oxígeno(2-)
Formula Weight (peso de la fórmula) 362.5
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado base de trazas de metales