Learn More
Oxalato de gadolinio(III) hidrato, 99,9 % (REO), Thermo Scientific™
Código de producto. 11397118
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11397118 25 g 25 g
11387118 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11397118 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 015308.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100655-00-3
Fórmula molecular C6H8Gd2O13
Peso molecular (g/mol) 602.62
Número MDL MFCD00150145
Clave InChI FEIDMMDEDUAFJQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oxalic acid-gadolinium-water 3/2/1
PubChem CID 92020445
Nombre IUPAC tris(oxalic acid) digadolinium hydrate
SMILES O.[Gd].[Gd].OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C(O)=O
Especificaciones
Punto de ebullición (decomposition)
Nombre del producto químico o material Gadolinium(III) oxalate hydrate
Punto de fusión 110°C (in -6H2O)
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Fórmula lineal Gd2(C2O4)3·xH2O
Número UN UN3288
Formula Weight (peso de la fórmula) 578.56 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.9%
Sensibilidad Hygroscopic