Learn More
Nitrato de gadolinio (III) pentahidrato, 99,9 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-222420 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10654712 25 g Frasco de vidrio 25 g
10246590 100 g Frasco de vidrio 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10654712 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 199140250
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 52788-53-1 | GdN3O9·5H2O | 433.33 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52788-53-1
Fórmula molecular GdN3O9·5H2O
Peso molecular (g/mol) 433.33
Número MDL MFCD00149729
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gadolinium(III) nitrate pentahydrate
Punto de fusión 92.0°C
Nombre de nota 99.9%
Color Blanco
Forma física Crystals
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9%
Fórmula lineal Gd(NO3)3·5H2O
Índice Merck 14, 4326
Formula Weight (peso de la fórmula) 433.33
Porcentaje de pureza 99.9%
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Gadolinium(III) nitrate pentahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sólido comburente Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.