Learn More
Nitrato de gadolinio(III) hexahidrato, 99,9 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10687504 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10687504 100 g Frasco de vidrio 100 g
10237330 25 g Frasco de vidrio 25 g
2 options
Código de producto. 10687504
Marca: Thermo Scientific Acros 316761000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 19598-90-4 | GdN3O9·6H2O | 451.4 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19598-90-4
Fórmula molecular GdN3O9·6H2O
Peso molecular (g/mol) 451.4
Número MDL MFCD00149728
Clave InChI XWFVFZQEDMDSET-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo gadolinium iii nitrate hexahydrate, gadolinium nitrate hexahydrate, gadolinium iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, nitric acid, gadolinium 3+ salt, hexahydrate, gadoliniumnitratehexahydrate, gd.3no3.6h2o, gadolinium 3+ trinitrate hexahydrate, gadolinium nitrate, hexahydrate,, nitric acid,gadolinium 3+ salt, hexahydrate 8ci,9ci, gadolinium iii nitrate hexahydrate trace metals basis
PubChem CID 209258
Nombre IUPAC gadolinio(3+);trinitrato;hexahidrato
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.[Gd+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gadolinium(III) nitrate hexahydrate
Punto de fusión 91°C
Color Blanco
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.90%
Fórmula lineal Gd(NO3)3·6H2O
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 451.4
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado base de trazas de metales
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Gadolinium(III) nitrate hexahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sólido comburente Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P371+P380+P375-En caso de incendio importante y en grandes cantidades: Evacuar la zona Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Gadolinium(III) nitrate hexahydrate