Learn More
Fluoruro de gadolinio(III), anhidro, REacton™, 99,99% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7048705
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
Código de producto. 11331029
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011293.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13765-26-9 | F3Gd | 214.25 g/mol
Gadolinium(III) fluoride, anhydrous is employed in the synthesis of non-oxide glasses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13765-26-9
Fórmula molecular F3Gd
Peso molecular (g/mol) 214.25
Número MDL MFCD00016113
Clave InChI TYIZUJNEZNBXRS-UHFFFAOYSA-K
Nombre IUPAC gadolinium(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[Gd+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gadolinium(III) fluoride
Punto de fusión 1231°C
Nombre de nota Anhydrous
Color Blanco
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 10 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.25
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado Reacton
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 7.1 g/mL