Learn More
Fluoruro de gadolinio(III), anhidro, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11346908
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
11346908 100 g 100 g
11356908 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11346908
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 013655.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13765-26-9 | F3Gd | 214.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13765-26-9
Fórmula molecular F3Gd
Peso molecular (g/mol) 214.25
Número MDL MFCD00016113
Clave InChI TYIZUJNEZNBXRS-UHFFFAOYSA-K
Nombre IUPAC gadolinium(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[Gd+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gadolinium(III) fluoride
Punto de fusión 1231°C
Nombre de nota Anhydrous
Color Blanco
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 100 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.25
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado Reacton
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 7.1 g/mL