Learn More
Bromuro de gadolinio(III), ultra seco, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7058960
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11385897 5 g 5 g
11305907 25 g 25 g
11395897 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11385897 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043673.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13818-75-2 | GdBr3
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13818-75-2
Fórmula molecular GdBr3
Número MDL MFCD00049741
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gadolinium (III) bromide
Punto de fusión 770°C
Nombre de nota Ultra dry
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Información de solubilidad It is soluble in water. Also soluble in THF,1,2-Diethoxyethane,p-dioxane,and alkyl amine.
Formula Weight (peso de la fórmula) 396.96
Porcentaje de pureza 99.99%
Envase Ampolla
Sensibilidad Hygroscopic
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Gadolinium bromide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Gadolinium bromide