Learn More
Bromuro de gadolinio(III), ultra seco, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7050156
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11368607 2 g 2 g
11378607 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11368607 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 035737.04
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13818-75-2
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13818-75-2
Número MDL MFCD00049741
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gadolinium(III) bromide
Punto de fusión 770°C
Nombre de nota Ultra dry
Forma física Polvo
Cantidad 2 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Formula Weight (peso de la fórmula) 396.96
Porcentaje de pureza 99.9%
Envase Ampolla
Sensibilidad Hygroscopic