missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GADD45 alpha Antibody (OTI1C9) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18142563 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18142563 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18142563

Marca: Novus Biologicals NBP270559

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

GADD45 alpha Monoclonal specifically detects GADD45 alpha in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GADD45 alpha
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1C9
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:4000
Formulación Lyophilized from PBS (pH 7.3) with 8% Trehalose with No Preservative
Alias de gen DDIT-1, DDIT1growth arrest and DNA damage-inducible protein GADD45 alpha, DNA damage-inducible transcript 1 protein, DNA damage-inducible transcript-1, GADD45DNA-damage-inducible transcript 1, growth arrest and DNA-damage-inducible 45 alpha, growth arrest and DNA-damage-inducible, alpha
Símbolos de los genes GADD45A
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human GADD45A(NP_001915) produced in HEK293T cell.
Peso molecular del antígeno 18.2 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μg
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1647
Reconstitución Reconstitute with PBS (pH 7.3). To use this carrier-free antibody for conjugation experiments, another round of desalting is highly recommended.
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Lyophilized
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.