missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GADD153/CHOP Antibody, DyLight 755, Novus Biologicals™

Código de producto. 18097768 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18097768 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18097768 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP298742IR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

GADD153/CHOP Polyclonal specifically detects GADD153/CHOP in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GADD153/CHOP
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 755
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen C/EBP-homologous protein, C/EBP-homologous protein 10, CCAAT/enhancer-binding protein homologous protein, CHOP-10, CHOP10 CEBPZ, CHOPC/EBP zeta, DDIT-3, DNA damage-inducible transcript 3 protein, DNA-damage-inducible transcript 3, GADD153, Growth arrest and DNA damage-inducible protein GADD153
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the C-terminus of human GADD153/CHOP.
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cell Cycle and Replication, DNA Repair, Hypoxia, Lipid and Metabolism, Neuroscience, Unfolded Protein Response
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1649
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.