missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GAD2/GAD65 Antibody (CL2736) [FITC], Novus Biologicals™

Código de producto. 30293074 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30293074 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30293074 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP246629F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

GAD2/GAD65 Monoclonal antibody specifically detects GAD2/GAD65 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GAD2/GAD65
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon CL2736
Conjugado FITC
Formulación PBS
Alias de gen EC 4.1.1, EC 4.1.1.15, GAD-65, GAD65MGC161605, glutamate decarboxylase 2, glutamate decarboxylase 2 (pancreatic islets and brain, 65kD), glutamate decarboxylase 2 (pancreatic islets and brain, 65kDa), Glutamate decarboxylase 65 kDa isoform, Glutamate decarboxylase-2 (pancreas), MGC161607,65 kDa glutamic acid decarboxylase
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was developed using a recombinant protein derived from Q05329, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Diabetes Research, Immune System Diseases, Immunology, Lipid and Metabolism, Neuronal Cell Markers, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2572
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4⪚C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.