missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GAD2/GAD65 Antibody (5D9G9) - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18666446 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.03 miligramo
0.10 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18666446 0.025 mg 0.03 miligramo
18206120 0.1 mg 0.10 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18666446 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2524700.025mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

GAD2/GAD65 Monoclonal specifically detects GAD2/GAD65 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GAD2/GAD65
Aplicaciones Western Blot, ELISA, CyTOF, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 5D9G9
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, ELISA 1:10000, CyTOF-ready
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen EC 4.1.1, EC 4.1.1.15, GAD-65, GAD65MGC161605, glutamate decarboxylase 2, glutamate decarboxylase 2 (pancreatic islets and brain, 65kD), glutamate decarboxylase 2 (pancreatic islets and brain, 65kDa), Glutamate decarboxylase 65 kDa isoform, Glutamate decarboxylase-2 (pancreas), MGC161607,65 kDa glutamic acid decarboxylase
Símbolos de los genes GAD2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified recombinant fragment of human GAD2 (AA: 1-100) expressed in E. Coli.
Peso molecular del antígeno 65.4 kDa
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Diabetes Research, Immune System Diseases, Immunology, Lipid and Metabolism, Neuronal Cell Markers, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2572
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.