Descripción
GAD1/GAD67 Monoclonal antibody specifically detects GAD1/GAD67 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunohistochemistry
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | GAD1/GAD67 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | CL2911 |
| Concentración | LYOPH |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000 |
| Formulación | Lyophilized in 5% Trehalose. |
| Alias de gen | 67kD), EC 4.1.1, FLJ45882, GAD25, glutamate decarboxylase 1 (brain, 67kDa), Glutamate decarboxylase 67 kDa isoform |
| Especie del huésped | Mouse |
| Mostrar más |