missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GABA-B R1 Antibody, PerCP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18592372 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18592372 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18592372 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB300160PCP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

GABA-B R1 Polyclonal antibody specifically detects GABA-B R1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GABA-B R1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado PerCP
Dilución Western Blot
Formulación PBS
Alias de gen FLJ92613, GABABR1, GABBR1-3, gamma-aminobutyric acid (GABA) B receptor, 1, gamma-aminobutyric acid type B receptor subunit 1, GB1, GPRC3Asubunit 1c, hGB1a, seven transmembrane helix receptor
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide corresponding to residues 33-54 [PHLPRPHPRVPPHPSSERRAVY] of the GABABR1 subunit.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission, Phospho Specific
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2550
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.