missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GABA-B R1 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18292034 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18292034 0.025 mg 25 microgramos
18258500 0.1 mg 0.10 miligramo
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18292034

Marca: Novus Biologicals NB300160SS

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 3 publications

GABA-B R1 Polyclonal specifically detects GABA-B R1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GABA-B R1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 (ECL)
Formulación PBS with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q9UBS5
Alias de gen FLJ92613, GABABR1, GABBR1-3, gamma-aminobutyric acid (GABA) B receptor, 1, gamma-aminobutyric acid type B receptor subunit 1, GB1, GPRC3Asubunit 1c, hGB1a, seven transmembrane helix receptor
Símbolos de los genes GABBR1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide corresponding to residues 33-54 [PHLPRPHPRVPPHPSSERRAVY] of the GABABR1 subunit.
Peso molecular del antígeno 116 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2550
Especificidad de la prueba GABA B receptor 1
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.