missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GABA-AR alpha 6 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18168949 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18168949 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18168949

Marca: Novus Biologicals NB300196

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 3 publications

GABA-AR alpha 6 Polyclonal specifically detects GABA-AR alpha 6 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Knockout Validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GABA-AR alpha 6
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación 10mM HEPES (pH 7.5), 0.15M NaCl, 0.1 mg/ml BSA and 50% Glycerol with No Preservative
N.º de referencia del gen P30191
Alias de gen GABA subunit A receptor alpha 6, GABA(A) receptor subunit alpha-6, gamma-aminobutyric acid (GABA) A receptor, alpha 6, gamma-aminobutyric acid receptor subunit alpha-6, MGC116903, MGC116904
Símbolos de los genes GABRA6
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Fusion protein from the cytoplasmic loop of the alpha 6 subunit. Accession # P30191
Peso molecular del antígeno 57 kDa
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cellular Markers, Neuronal Cell Markers, Neurotransmission
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2559
Especificidad de la prueba Specific for the ∼57k alpha 6-subunit of the GABAA receptor in Western blots. Labeling is absent in alpha 6-subunit knockout animals.
Especies diana Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.