missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GABA-AR alpha 2 Antibody (S399-19), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
174.00€ - 535.50€
Especificaciones
| Antígeno | GABA-AR alpha 2 |
|---|---|
| Clon | S399-19 |
| Dilución | Western Blot 1:100 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10 - 1:500 |
| Clasificación | Monoclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18235653
|
Novus Biologicals
NBP2-59325 |
100 μg |
567.00€ 535.50€ / 100 microgramos Ahorro 31.50€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18693287
|
Novus Biologicals
NBP2-59325-25ug |
25 μg |
174.00€
25 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
GABA-AR alpha 2 Monoclonal specifically detects GABA-AR alpha 2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.Especificaciones
| GABA-AR alpha 2 | |
| Western Blot 1:100 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10 - 1:500 | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission | |
| GABA(A) receptor subunit alpha-2, gamma-aminobutyric acid (GABA) A receptor, alpha 2, gamma-aminobutyric acid receptor subunit alpha-2 | |
| GABRA2 | |
| IgG1 | |
| Protein G purified |
| S399-19 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Rat | |
| 2555 | |
| Fusion protein amino acids 350-385 (Cytoplasmic C-terminus) of rat GABA-A Receptor Alpha2 | |
| Primary | |
| Detects 55kDa. Does not cross-react with GABA-A Receptor Alpha1. |
For Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto