missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GABA-AR alpha 2 Antibody (S399-19), Novus Biologicals™

Código de producto. 18235653 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18235653 100 μg 100 microgramos
18693287 25 μg 25 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18235653

Marca: Novus Biologicals NBP259325

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

GABA-AR alpha 2 Monoclonal specifically detects GABA-AR alpha 2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GABA-AR alpha 2
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon S399-19
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:100 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10 - 1:500
Formulación PBS pH7.4, 50% glycerol with 0.1% Sodium Azide
Alias de gen GABA(A) receptor subunit alpha-2, gamma-aminobutyric acid (GABA) A receptor, alpha 2, gamma-aminobutyric acid receptor subunit alpha-2
Símbolos de los genes GABRA2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Fusion protein amino acids 350-385 (Cytoplasmic C-terminus) of rat GABA-A Receptor Alpha2
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2555
Especificidad de la prueba Detects 55kDa. Does not cross-react with GABA-A Receptor Alpha1.
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20C.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.