Learn More
Novus Biologicals™ G6PC Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
257.25€ - 361.20€
Especificaciones
| Antígeno | G6PC |
|---|---|
| Dilución | Western Blot 1:500-2000, Immunohistochemistry 1:50-200 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
30041624
|
Novus Biologicals™
NBP3-27858-100ul |
100 μL |
382.00€ 361.20€ / 100 microlitros Ahorro 20.80€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
30041516
|
Novus Biologicals™
NBP3-27858-50ul |
50 μL |
272.00€ 257.25€ / 50 microlitros Ahorro 14.75€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
G6PC Polyclonal antibody specifically detects G6PC in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western BlotEspecificaciones
| G6PC | |
| Immunohistochemistry, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse, Rat | |
| EC 3.1.3.9, G6Pase, G-6-Pase, G6Pase-alpha, G6PT, glucose-6-phosphatase, Glucose-6-phosphatase alpha, glucose-6-phosphatase, catalytic (glycogen storage disease type I, von Gierkedisease), glucose-6-phosphatase, catalytic subunit, GSD1, GSD1a, MGC163350 | |
| Synthesized peptide derived from human C-terminal G6PC (Uniprot #: P35575) | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Western Blot 1:500-2000, Immunohistochemistry 1:50-200 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| PBS, 50% glycerol | |
| 2538 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity-purified |