Learn More
Novus Biologicals™ G6PC Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 30041624 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
30041624 100 μL 100 microlitros
30041516 50 μL 50 microlitros
2 options
Código de producto. 30041624
Marca: Novus Biologicals™ NBP327858100ul
Rabbit Polyclonal Antibody
G6PC Polyclonal antibody specifically detects G6PC in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno G6PC
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-2000, Immunohistochemistry 1:50-200
Formulación PBS, 50% glycerol
Alias de gen EC 3.1.3.9, G6Pase, G-6-Pase, G6Pase-alpha, G6PT, glucose-6-phosphatase, Glucose-6-phosphatase alpha, glucose-6-phosphatase, catalytic (glycogen storage disease type I, von Gierkedisease), glucose-6-phosphatase, catalytic subunit, GSD1, GSD1a, MGC163350
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthesized peptide derived from human C-terminal G6PC (Uniprot #: P35575)
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2538
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG