missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

G6PC Antibody (CL5817), Novus Biologicals™

Código de producto. 18236634 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
25 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
25 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18236634 100 μL 100 microlitros
18655427 25 μL 25 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18236634 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP261432

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

G6PC Monoclonal specifically detects G6PC in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno G6PC
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon CL5817
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin 1:2500 - 1:5000
Formulación PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen EC 3.1.3.9, G6Pase, G-6-Pase, G6Pase-alpha, G6PT, glucose-6-phosphatase, Glucose-6-phosphatase alpha, glucose-6-phosphatase, catalytic (glycogen storage disease type I, von Gierkedisease), glucose-6-phosphatase, catalytic subunit, GSD1, GSD1a, MGC163350
Símbolos de los genes G6PC
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was developed against a synthetic peptide corresponding to amino acids: DFGIQSTHYLQVNYQDSQD
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 100 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2538
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.