missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

G2A/GPR132 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18574689 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.05 mL
Tamaño de la unidad:
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18574689 0.05 mL 50 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18574689

Marca: Novus Biologicals NLS3702

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

G2A/GPR132 Polyclonal antibody specifically detects G2A/GPR132 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno G2A/GPR132
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 3 - 28 μg/mL
Formulación PBS
N.º de referencia del gen Q9UNW8
Alias de gen G protein-coupled receptor 132, G2 accumulation protein, G2AG protein-coupled receptor G2A, MGC99642, probable G-protein coupled receptor 132
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic 18 amino acid peptide from 3rd extracellular domain of human G2A/GPR132.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.05 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 29933
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Keep as concentrated solution. Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.