missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

G protein alpha 16 Antibody (OTI6B3) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18125904 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18125904 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18125904

Marca: Novus Biologicals NBP270836

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

G protein alpha 16 Monoclonal specifically detects G protein alpha 16 in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno G protein alpha 16
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI6B3
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:2000
Formulación Lyophilized from PBS (pH 7.3) with 8% Trehalose with No Preservative
Alias de gen G alpha-15, G alpha-16, GNA16G-protein subunit alpha-15, G-protein subunit alpha-16, guanine nucleotide binding protein (G protein), alpha 15 (Gq class), guanine nucleotide-binding protein subunit alpha-15, Guanine nucleotide-binding protein subunit alpha-16
Símbolos de los genes GNA15
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-256 of human GNA15(NP_002059) produced in E.coli.
Peso molecular del antígeno 43.4 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μg
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2769
Reconstitución Reconstitute with PBS (pH 7.3). To use this carrier-free antibody for conjugation experiments, another round of desalting is highly recommended.
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Lyophilized
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.