missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

G gamma7 Antibody (OTI3G1), DyLight 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18195933 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18195933 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18195933

Marca: Novus Biologicals NBP270838V

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

G gamma7 Monoclonal specifically detects G gamma7 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno G gamma7
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3G1
Conjugado DyLight 405
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen FLJ00058, GNGT7, guanine nucleotide binding protein (G protein), gamma 7, guanine nucleotide-binding protein G(I)/G(S)/G(O) subunit gamma-7
Símbolos de los genes GNG7
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 2-65 of human G gamma7 (NP_443079) produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2788.0
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.