Learn More
G gamma3 Antibody (1E10-1B5), Novus Biologicals™
Código de producto. 18330659 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.01 miligramo
18330659 0.1 mg 0.01 miligramo
1 options
Código de producto. 18330659
Marca: Novus Biologicals H00002785M01
Mouse Monoclonal Antibody
G gamma3 Monoclonal antibody specifically detects G gamma3 in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno G gamma3
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Sandwich ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 1E10-1B5
Conjugado Unconjugated
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
Alias de gen GNGT3, guanine nucleotide binding protein (G protein), gamma 3, guanine nucleotide-binding protein G(I)/G(S)/G(O) subunit gamma-3, guanine nucleotide-binding protein gamma-3 subunit, NBP gamma-3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno GNG3 (AAH15563, 1 a.a. ~ 75 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. MKGETPVNSTMSIGQARKMVEQLKIEASLCRIKVSKAAADLVTYCDAHACEDPLITPVPTSENPFREKKFFCALL
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Endocrinology, GPCR, Neurodegeneration, Neuroscience, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2785
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Ascites
Isotype IgG2b κ