Learn More
G-CSFR/CD114 Antibody (SR2290), Novus Biologicals™
Código de producto. 18671284 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
18671284 50 μg 50 microlitros
18612124 100 μg 100 microlitros
2 options
Código de producto. 18671284
Marca: Novus Biologicals NBP32179150ul
Rabbit Monoclonal Antibody
G-CSFR/CD114 Monoclonal antibody specifically detects G-CSFR/CD114 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno G-CSFR/CD114
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon SR2290
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:200
Formulación PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Alias de gen CD114, CD114 antigen, colony stimulating factor 3 receptor (granulocyte), G-CSF receptor, GCSFRG-CSF-R, granulocyte colony-stimulating factor receptor
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human G-CSFR/CD114 (Uniprot #: Q99062)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1441
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG