missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

G-CSFR/CD114 Antibody (723806) [DyLight 650], Novus Biologicals™

Código de producto. 18582707 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18582707 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18582707 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB60391W

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

G-CSFR/CD114 Monoclonal antibody specifically detects G-CSFR/CD114 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno G-CSFR/CD114
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 723806
Conjugado DyLight 650
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD114, CD114 antigen, colony stimulating factor 3 receptor (granulocyte), G-CSF receptor, GCSFRG-CSF-R, granulocyte colony-stimulating factor receptor
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse G-CSF R/CD114, Cys26-Asp626, Accession # P40223
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1441
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.