missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

G-CSF Antibody (67604), DyLight 680, Novus Biologicals™

Código de producto. 18589149 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18589149 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18589149

Marca: Novus Biologicals FAB414Y

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

G-CSF Monoclonal antibody specifically detects G-CSF in Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA Standard (Matched Pair), Neutralization, ELISA Capture (Matched Antibody Pair), ELISA Detection (Matched Antibody Pair)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno G-CSF
Aplicaciones Western Blot, ELISA Standard (Matched Pair), Neutralization, ELISA Capture (Matched Antibody Pair), ELISA Detection (Matched Antibody Pair)
Clasificación Monoclonal
Clon 67604
Conjugado DyLight 680
Dilución Western Blot, ELISA Standard (Matched Pair), Neutralization, ELISA Capture (Matched Antibody Pair), ELISA Detection (Matched Antibody Pair)
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen C17orf33, chromosome 17 open reading frame 33, colony stimulating factor 3 (granulocyte), CSF3OS, filgrastim, G-CSF, GCSFlenograstim, granulocyte colony-stimulating factor, Lenograstim, MGC45931, pluripoietin
Especie del huésped Rat
Inmunógeno E. coli-derived recombinant mouse G-CSF, Val31-Ala208, Accession # P09920
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Biologically Active Proteins, Cell Cycle and Replication, Cytokine Research
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1440
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.