Learn More
Novus Biologicals™ FZR1/CDH1 Antibody (Stem Centrx patent anti-Cadherin-1) - Humanized, Novus Biologicals™
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
FZR1/CDH1 Monoclonal antibody specifically detects FZR1/CDH1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | FZR1/CDH1 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | Stem Centrx patent anti-Cadherin-1 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2) |
| N.º de referencia del gen | P12830 |
| Alias de gen | CDC20C, CDH1, Cdh1/Hct1 homolog, CDH1CDC20-like 1b, fizzy/cell division cycle 20 related 1 (Drosophila), Fzr, FZR2, FZRCDC20-like protein 1, hCDH1, HCDHFYR, KIAA1242fizzy-related protein homolog |
| Especie del huésped | Human |
| Inmunógeno | CDH1/ E-cadherin/ CD324 |
| Mostrar más |